Learn More
Gasa de platino, Unimesh N7433, malla metálica expandida, 0,34 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
431.15€ - 1627.10€
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Fórmula molecular | Pt |
Peso molecular (g/mol) | 195.08 |
Número MDL | MFCD00011179 |
Clave InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
PubChem CID | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Nombre IUPAC | Platino |
SMILES | [Pt] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15427355
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046966.FF |
25 x 25 mm |
431.15€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15437355
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046966.FI |
50 x 50 mm |
1627.10€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Platinum gauze is used in electronics industry for electrical contacts which might be subjected to high temperatures. It also acts as a catalyst in the production of nitric acid. It plays an essential role in the cracking processes in oil refineries. It can be coated on electrode surface by electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
Platino |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Especificaciones
Platinum gauze, Unimesh N7433 | |
7440-06-4 | |
MFCD00011179 | |
Soluble in hot aqua regia. | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 | |
Odorless |
Expanded metal mesh, 0.34mm (0.013 in.) thick | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
Platino | |
23939 | |
0.34mm Mesh | |
≈1.0g/25x25mm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2160000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes