Learn More
Bromuro de platino(II), 99,9% (base metálica), Pt 54,5% mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306558
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 13455-12-4 | Br2Pt | 354.89 g/mol
Platinum(II) bromide used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13455-12-4
Fórmula molecular Br2Pt
Peso molecular (g/mol) 354.89
Número MDL MFCD00011180
Clave InChI KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo platinum ii bromide, platinum bromide, platinum bromide ptbr2, platinum dibromide, ptbr2, acmc-1c2hr, platinum bromide, ptbr2
PubChem CID 83486
Nombre IUPAC dibromoplatino
SMILES [Br-].[Br-].[Pt++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(II) bromide
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.91
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 54.5% min.