Learn More
Cloruro de platino(II), Premion™, +99,99 % (base metálica), Pt 73 % mín., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
279.00€ - 905.00€
CAS 10025-65-7
Fórmula molecular Cl2Pt
Peso molecular (g/mol) 265.98
Número MDL MFCD00011181
Clave InChI CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11334748
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043090.03
1 g
279.00€
1 g
11344748
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043090.06
5 g
905.00€
5 g
Descripción
Descripción
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10025-65-7
265.98
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Cl2Pt
MFCD00011181
platinum(2+) dichloride
Especificaciones
Platinum (II) chloride
10025-65-7
Polvo
Cl2Pt
MFCD00011181
14,7528
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
platinum(2+) dichloride
266
Premion™
5.87 g/mL
581°C (decomposition)
Marrón verdoso
(base metálica)
PtCl2
UN3260
Soluble in ammoniaband hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
[Cl-].[Cl-].[Pt++]
265.98
≥99.99%
Pt 73% min
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H334-H314-H318-H317
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P260-P264b-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H334.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 233-034-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2275000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes