Learn More
Cianuro de platino(II), +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7026814
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2.50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-06-3
Fórmula molecular C2N2Pt
Número MDL MFCD00016288
Sinónimo platinum ii cyanide, acmc-1axcr, platinumdicarbonitrile, platinum cyanide pt cn 2 7ci,8ci,9ci, platinum ii cyanide trace metals basis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(II) cyanide
Cantidad 0.5 g
Fórmula lineal Pt(CN)2
Número UN UN1588
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.13
Porcentaje de pureza ≥98%