Learn More
Lámina de platino iridio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Se utiliza en la fabricación de microelectrodos para la estimulación eléctrica del tejido nervioso y registros electrofisiológicos.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041802.GH
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11348968
  • en la oferta / cada uno
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Platinum Iridium foil
Pt:Ir; 90:10 wt%
Insoluble in water.
Tubo
100 x 100 mm
MFCD02091683
99.9%