Learn More
Lámina de platino iridio, 0,1 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Pt:Ir; 80:20 wt%
664.00€ - 1605.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum Iridium foil |
---|---|
Fórmula molecular | Pt:Ir; 80:20 wt% |
Número MDL | MFCD02091683 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Envase | Tubo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11314767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041807.FF |
25 x 25 mm |
664.00€
25 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11325939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041807.FI |
50 x 50 mm |
1605.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Platinum Iridium foil | |
MFCD02091683 | |
Tubo |
Pt:Ir; 80:20 wt% | |
99.9% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes