Learn More
Alambre de platino iridio, 0,152 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica, sin metales preciosos), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum Iridium wire |
Nombre de nota | 0.152mm (0.006 in.) dia., Hard |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Pt:Ir; 80:20 wt% |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin metales preciosos) |
Número MDL | MFCD02091683 |
Cantidad | 10 cm |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.04g/10cm |
Formulario | Alambre, ≈0,04 g/10cm; templado: duro |