Learn More
Alambre de platino iridio, 0,5 mm de diámetro, duro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum Iridium wire |
Cantidad | 10 cm |
Fórmula molecular | Pt:Ir; 85:15 wt% |
Número MDL | MFCD02091683 |
Envase | Envasado al vacío |