Learn More
Bromuro de platino(IV), 99,99 % (base metálica), Pt 37,1 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048947
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Platinum(IV) bromide can be used as an analytical reagent to test for the presence of cesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68938-92-1
Fórmula molecular Br4Pt
Peso molecular (g/mol) 514.70
Número MDL MFCD00016289
Clave InChI DYFRBYUUSCNRBP-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo platinum tetrabromide, platinum iv bromide, platinum 4+ tetrabromide
Nombre IUPAC tetrabromoplatinumtetrakis(ylium)
SMILES Br[Pt+4](Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) bromide
Punto de fusión 180°C (decomposition)
Color Marrón a negro
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal PtBr4
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.73
Porcentaje de pureza 99.99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 37.1% min.