Learn More
Cloruro de platino(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
60.70€ - 587.00€
CAS | 13454-96-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl4Pt |
Peso molecular (g/mol) | 336.88 |
Número MDL | MFCD00011182 |
Clave InChI | FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J |
Sinónimo | platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 |
PubChem CID | 26031 |
Nombre IUPAC | tetracloroplatino |
SMILES | Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10371004
|
Thermo Scientific Acros
195402500 |
250 mg | Frasco de vidrio |
60.70€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10685832
|
Thermo Scientific Acros
195400010 |
1 g | Frasco de vidrio |
173.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10541451
|
Thermo Scientific Acros
195400050 |
5 g | Frasco de vidrio |
587.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
13454-96-1 | |
336.88 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
26031 | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Pt | |
MFCD00011182 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
tetracloroplatino |
Especificaciones
Platinum(IV) chloride | |
99% | |
Marrón | |
99% | |
PtCl4 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
tetracloroplatino | |
26031 | |
99% |
370.0°C | |
13454-96-1 | |
Polvo | |
Cl4Pt | |
MFCD00011182 | |
Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl | |
336.88 | |
336.89 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Tóxico en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
No respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 236-645-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2275500.
missing translation for 'tsca' : TSCA