Learn More
Cloruro de platino(IV), Premion™, +99,99 % (base metálica), Pt 57 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435220
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13454-96-1
Fórmula molecular Cl4Pt
Peso molecular (g/mol) 336.88
Número MDL MFCD00011182
Clave InChI FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
Nombre IUPAC tetracloroplatino
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum (IV) chloride
Punto de fusión 370°C (decomposition)
Color Marrón
Forma física Cristalino soluble
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2923
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.9
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 57% min
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.303g/mL