Learn More
Yoduro de platino(IV), 99,95 % (base metálica), Pt 27,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11333998
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-46-7
Fórmula molecular I4Pt
Número MDL MFCD00016292
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) iodide
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 702.7
Aspecto Black powder
Densidad 6.06g/cm3 at 20°C