Learn More
Óxido de platino(IV), 83 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606683 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-15-4
Fórmula molecular O2Pt
Peso molecular (g/mol) 227.08
Número MDL MFCD00011184
Clave InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Adams' catalyst
Nombre IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) oxide
Punto de fusión 450.0°C
Nombre de nota 83% Pt
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Fórmula lineal PtO2
Número UN 1479
Índice Merck 15, 7642
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.09
Porcentaje de pureza 83% (Pt)