Learn More
Óxido de platino(IV) hidrato, 99,9 % (base metálica), Pt 71-75 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
67.05€ - 643.00€
CAS | 52785-06-5 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Pt |
Peso molecular (g/mol) | 227.08 |
Número MDL | MFCD00066964 |
Clave InChI | YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | dioxoplatinum |
SMILES | O=[Pt]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11311698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011049.01 |
0.25 g |
67.05€
0.25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11331698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011049.03 |
1 g |
192.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11321698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011049.06 |
5 g |
643.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Platinum(IV) oxide hydrate is used in the conversion of ketones to methylenes by hydrogenolysis of enol triflates under neutral conditions. It is used as a catalyst for hydrosilylation of olefins with various alkyl dialkoxy silanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
52785-06-5 | |
227.08 | |
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Pt]=O |
O2Pt | |
MFCD00066964 | |
dioxoplatinum |
Especificaciones
Platinum(IV) oxide hydrate | |
Marrón | |
(base metálica) | |
PtO2·xH2O | |
UN1479 | |
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplatinum | |
227.09 (Anhydrous) | |
Pt 71 to 75% |
52785-06-5 | |
Polvo | |
O2Pt | |
MFCD00066964 | |
14,7527 | |
O=[Pt]=O | |
227.08 | |
99.9% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H272
May intensify fire
oxidizer.
GHS P Statement
P221-P210-P220-P280-P370+P378a-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Keep/Store away from clothing/combustible materials.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: OXIDIZING SOLID, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2506020
missing translation for 'tsca' : TSCA