Learn More
Óxido de platino(IV) hidrato, contenido típico de Pt 79-84 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
168.00€ - 2715.00€
CAS 52785-06-5
Fórmula molecular O2Pt
Peso molecular (g/mol) 227.08
Número MDL MFCD00066964
Clave InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Adams' catalyst
Nombre IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10552231
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
211920010
1 g Frasco de vidrio
168.00€
1 g
10753211
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
211920050
5 g Frasco de vidrio
619.00€
5 g
10629103
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
211920250
25 g Frasco de vidrio
2715.00€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
52785-06-5
227.08
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
dioxoplatinum
O2Pt
MFCD00066964
Adams' catalyst
O=[Pt]=O
Especificaciones
Platinum(IV) oxide hydrate
52785-06-5
Polvo
PtO2
1479
14, 7527
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh
O=[Pt]=O
227.08
79 to 84% Pt
450.0°C
Marrón a negro
O2Pt
MFCD00066964
01,890; 15,268
Adams' catalyst
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
dioxoplatinum
227.09
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar un incendio o una explosión; oxidante fuerte.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles.
En caso de
Palabra de aviso de GHS:Peligro
Nombre del producto
  • Platinum(IV) oxide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.