Learn More
Óxido de paladio(IV) monohidrato, 99,8 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum(IV) oxide monohydrate |
Color | Marrón a negro |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
Fórmula lineal | PtO2·H2O |
Fieser | 01,890 |
Índice Merck | 10, 7398 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh |
Nombre IUPAC | dioxoplatino;hidrato |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Platinum(IV) oxide monohydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.