Learn More
Óxido de paladio(IV) monohidrato, 99,8 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276600
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12137-21-2
Fórmula molecular H2O3Pt
Peso molecular (g/mol) 245.10
Número MDL MFCD00066964
Clave InChI SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o
PubChem CID 11139377
SMILES O.O=[Pt]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) oxide monohydrate
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Fórmula lineal PtO2·H2O
Fieser 01,890
Índice Merck 10, 7398
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh
Nombre IUPAC dioxoplatino;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1
Porcentaje de pureza 99.80%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(IV) oxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.