Learn More
Polvo de platino, malla - 200 + 400, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080154
100 mg, 100 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum powder
Forma física Polvo
Cantidad 100 mg
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.98%
Olor Odorless
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de platino, malla - 200 + 400, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >