Learn More
Polvo de platino, malla - 200, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
60.25€ - 1230.00€
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11396428
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012075.77
0.1 g
60.25€
0.10 g
11306438
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012075.03
1 g
295.00€
1 g
11386428
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012075.06
5 g
1230.00€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
Platino
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Especificaciones
Platinum powder
Polvo
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Odorless
7440-06-4
(base metálica)
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Platino
23939
99.98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:4,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2160000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes