Learn More
Polvo de platino, malla -22, Premion™, 99,99 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300909
0.25 g
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum powder
Color Plata-blanco
Forma física Polvo
Cantidad 0.25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion™
Olor Odorless
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de platino, malla -22, Premion™, 99,99 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals >