Learn More
Lámina de platino rodio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365939
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
Se utiliza como estándar para la calibración de termopares de metal base. También se utiliza en la industria del vidrio para revestimientos de hornos y fabricaciones complejas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Rhodium foil
Cantidad 50 x 50 mm
Fórmula molecular Pt:Rh; 80:20 wt%
Número MDL MFCD00198186
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Tubo