Learn More
Lámina de platino rodio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum Rhodium foil |
Cantidad | 100 x 100 mm |
Fórmula molecular | Pt:Rh; 80:20 wt% |
Número MDL | MFCD00198186 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Envase | Tubo |