Learn More
Gasa de platino rodio paladio, malla 80 tejida a partir de alambre de 0,076 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum Rhodium Palladium gauze |
Nombre de nota | Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Pt:Rh:Pd; 90:5:5 wt% |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número MDL | MFCD00011179 |
Cantidad | 25 x 25 mm |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Tamaño de malla | 80 Mesh |
Peso | ≈0.39g/25x25mm |