Learn More
Esponja de platino, 2 mm y hacia abajo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11300118
Esponja de platino, 2 mm y hacia abajo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300118
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11300118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042871.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum sponge
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 g
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Tamaño de partículas 2mm (0.08in) & down
Formulario Esponja
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteE29T021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number042874.06,042871.06,042871.03
Número de loteK14L06 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number042874.06,042871.06,042871.03
Número de loteC19P07 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number042874.06,042871.06,042871.03
Número de loteD08U003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number042874.06,042871.06,042871.03
Número de loteF18S041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number042874.06,042871.06,042871.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Esponja de platino, 2 mm y hacia abajo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >