Learn More
Esponja de platino, 2 mm y hacia abajo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
216.08€ - 798.98€
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Fórmula molecular | Pt |
Peso molecular (g/mol) | 195.08 |
Número MDL | MFCD00011179 |
Clave InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
PubChem CID | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Nombre IUPAC | Platino |
SMILES | [Pt] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11310118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042871.03 |
1 g |
216.08€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11300118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042871.06 |
5 g |
798.98€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
Platino |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Especificaciones
Platinum sponge | |
(base metálica) | |
MFCD00011179 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
Platino | |
23939 | |
99.9% | |
2mm (0.08in) & down |
7440-06-4 | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 | |
Odorless | |
Esponja |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2160000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes