Learn More
Lámina delgada de platino, 0,004 +/- 0,0025 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049089
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Thinfoil
Nombre de nota 0.004 (±)0.0025mm (0.00016 (±)0.0001 in.) thick, Not certified pinhole free
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈0.05g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio