Learn More
Alambre de platino, 0,025 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371388
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
5 m
Forma: Aprox. 0,01 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 100 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,01 g/m