Learn More
Alambre de platino, 0,0508 mm de diámetro, duro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 m
5 m
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum wire |
Nombre de nota | 0.0508mm (0.002 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 1 m |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.043g/m |
Formulario | Alambre, ≈0,043g/m, templado: como se muestra |