Learn More
Alambre de platino, 0,1 mm de diámetro, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum |
Color | Blanco |
Aspecto | Silvery white wire |
Densidad | 21.45g/cm3 at 20°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.997% (Metals basis) |
Cantidad | 1 m |
Olor | Odorless |
Formulario | Alambre, ≈0,17 g/m |