Learn More
Cable de platino, 0,368 mm de diámetro, duro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322128
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum wire
Nombre de nota 0.368mm (0.0145 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 500 cm
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈2.28g/m
Formulario Alambre, ≈2,28g/m, templado: como se muestra