Learn More
SI Analytics™ Enchufes y cables de conexión
Los enchufes y cables de conexión SI Analytics™ están disponibles en varias combinaciones de toma de electrodo, conector de instrumento y longitud de cables.
Marca: SI Analytics™ 285122534
72.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conector coaxial para electrodos combinados de pH, redox, amoniaco y sodio, electrodos únicos de pH y redox, así como electrodos de referencia en la serie Plus. Los conectores de las series L y LB son compatibles. Las tomas LB coinciden con los colores de los electrodos BlueLine
- Electrodo de conexión para electrodos de referencia de la serie anterior
- Conectores para celdas de medición de conductividad con sensor de temperatura y celdas de oxígeno, para modelos más antiguos
Especificaciones
Electrodo de conexión coaxial | |
L 1 R | |
Cable coaxial de 1 m, conector de instrumento Metrohm | |
1 m |