Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para SF55plus, recto
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
Marca: Memmert™ SF55plusB29718
46.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
- Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
- Recto
Especificaciones
60,3 mm | |
Esterilizador SF55plus |