Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para SN75, recto
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
Marca:  Memmert™ SN75B29718
46.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17578745
  • 51.25€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Descripción
  • Accesorio
  • Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
  • Recto
Especificaciones
Especificaciones
60,3 mm
Esterilizador SN75