Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos de valoración de metales combinados Plug and Play
Sensor Plug and Play con chip de sensor integrado para un manejo seguro. Los electrodos de valoración de metales combinados Plug and Play Mettler Toledo contienen cerámica frita para valoraciones de redox/precipitación con cambio en el valor de pH.
1340.00€
Especificaciones
Tipos de conector | S12, S7 |
---|---|
Diámetro (imperial) | 0,47 in |
Diámetro (métrico) | 12 mm |
Tipo | Electrodo |
Referencia interna | ARGENTHAL™ |
Product Code | Brand | Para utilizar con (equipo) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Para utilizar con (equipo) | Price | Quantity & Availability | |||||
15159425
|
Mettler Toledo™
51109530 |
Valoración de redox/precipitación |
1340.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Incluye un elemento de detección de metal puro
- Sistema de referencia ARGENTHAL presente
- Electrolito de referencia rellenable (3 mol/l de KCl)
Specifications
S12, S7 | |
12 mm | |
ARGENTHAL™ | |
5,8 in | |
KCl de 3 mol/l | |
De 0 °C a 80 °C |
0,47 in | |
Electrodo | |
Cerámica frita | |
149,5 mm | |
de - 0 °F a 176 °F |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction