Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de PMP
Fabricados a partir de PMP para ofrecer una claridad excepcional y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de PMP de clase B de perfil bajo Kartell™ son esterilizables en autoclave y adecuados para alimentos.
23.40€ - 86.95€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | PMP |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 170 °C |
Tipo | Vaso de precipitados |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10709661
|
Kartell™
0154500 |
250 ml |
77.85€
paquete de 16 |
Fecha estimada de envoi: 30-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10365871
|
Kartell™
0154800 |
1000 ml |
62.10€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11361155
|
Kartell™
0154900 |
2000 ml | N/A | ||||||
11311235
|
Kartell™
0133100 |
5000 ml | N/A | ||||||
Descripción
- El PMP transparente de vidrio se traduce en seguridad y economía con menos roturas en el laboratorio
- Soporta 170 °C durante períodos cortos, 150 °C para el funcionamiento continuo
- Las graduaciones permanentes moldeadas ofrecen reproducibilidad y claridad
- Esterilizable en autoclave
- Clase B, formato bajo
- Cumple con ISO 7056-1981 (E) y BS 5404 Parte 1
- Apto para alimentos
Especificaciones
Transparente | |
Adecuado para productos alimenticios | |
Vaso de precipitados | |
Sí | |
Escala moldeada |
PMP | |
170 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1 | |
Perfil bajo |