Learn More
VITLAB™ Vaso de precipitados Griffin de PMP
Utilice estos vasos de precipitados de polimetilpenteno para facilitar su trabajo y hacerlo más seguro durante la manipulación de una amplia gama de líquidos. Los vasos de precipitados Griffin de PMP VITLAB™ cuentan con una escala roja grabada y fácil de leer.
Marca:  VITLAB™ 61403
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10109370
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Vasos de precipitados graduados transparentes
  • Para la esterilización en autoclave, se recomiendan modelos con graduaciones elevadas
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
PMP
147 mm
Esterilizable en autoclave
ISO 7056
Griffin
1000 ml
Para medir el volumen
Vaso de precipitados Griffin
Sí
Escala impresa en rojo