Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta PocketTips™
Elimine pasos para ahorrar tiempo, reduzca el uso de instrumental de laboratorio y acelere los ensayos con las puntas de pipeta PocketTips™.
Marca: Thermo Scientific™ PE96P235-250
Descripción
Eliminate time-consuming pipetting steps, reduce lab ware usage and accelerate assays such as PCR primer dilutions with user-friendly PocketTips™ Pipette Tips, which are compatible on multiple workstations. The external dimensions of the tip and rack are the same as standard automation tips, requiring minimal modification and set-up. Simple, economical assay miniaturization preserves compounds and reduces reagent costs.
Características:
- Transfiera muestras directamente a la placa de ensayo
- Combine las muestras y el material de ensayo con una mezcla suave en la punta
- Se puede alcanzar un coeficiente de variación (CV) de menos del 6 % para cualquier tamaño de bolsillo
- Color: Transparente
Recomendada para:
Ensayos basados en células o de baja tolerancia a DMSO, ensayos de selectividad (P450), determinaciones de potencia (IC50), almacenamiento de compuestos y suministro desde bibliotecas de compuestos, ensayos en solución acuosa de proteínas y enzimas, ensayos automáticos de lectura cinética y diagnóstico clínico (FLIPR).
Garantía: Se recomiendan cinco (5) años de vida útil a partir de la fecha de fabricación.
Especificaciones
250 nl | |
No estéril | |
Rack | |
PocketTip |
Sin filtro | |
Clear | |
Estaciones de trabajo Packard de 96 pocillos, PerkinElmer |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.