Learn More
Ansell™ Guantes de alta resistencia de PVC naranja fluorescentes Polar Grip™ serie 23-700
Este guante resistente es mejor que los guantes de cuero, repelente al agua y resistente a las sales y los productos químicos. El aislamiento de espuma de poliuretano proporciona una mayor calidez y comodidad. El revestimiento de PVC de acabado rugoso proporciona una firmeza de agarre insuperable en superficies húmedas y resbaladizas.
165.00€ - 170.78€
Especificaciones
Material de la parte posterior PVC
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI
Color Naranja fosforito
Material PVC
Tipo de producto Guantes de alta resistencia
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12639721
Ver documentos
Ansell™
23700100
10
170.78€
6 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12649721
Ver documentos
Ansell™
23700090
9
165.00€
6 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guante aislante resistente al frío
  • Mejor que los guantes de cuero, repelente al agua y resistente a las sales y los productos químicos
  • Mantiene las manos muy calientes.
  • El aislamiento de espuma de poliuretano proporciona una mayor calidez y comodidad.
  • El revestimiento de PVC de acabado rugoso proporciona una firmeza de agarre insuperable en superficies húmedas y resbaladizas.
Especificaciones
Especificaciones
PVC
Naranja fosforito
Guantes de alta resistencia
Algodón, nailon y espuma de poliuretano
72 par
23-700
Normas de CATEGORÍA II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI
PVC
Manopla
Palma totalmente recubierta
Sales y productos químicos