Learn More
Alcohol polivinílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276983
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-89-5
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 44.05
Número MDL MFCD00081922
Clave InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
Nombre IUPAC Etenol
SMILES OC(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl alcohol)
Color Blanco a amarillo
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Forma física Polvo
Punto de fusión 160.0°C to 240.0°C
Ceniza 90%% (Na2O) max.
Fórmula lineal [-CH2CH(OH)-]n
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water.
Cantidad 1 kg
Porcentaje de pureza 87.0 to 89.0% (degree of hydrolysis)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Viscosidad 3.5 to 4.5cP (4% aq. solution, 20°C) Brookfield