Learn More
Tenak™ Cajas de policarbonato para almacenamiento criogénico, caja de 50 mm
Caja con base inclinada hacia delante e índice de alto contraste impreso en la tapa transparente para garantizar una rápida orientación visual.
74.65€ - 76.10€
Especificaciones
Material | Policarbonato |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento criogénico |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores de nitrógeno líquido |
Temperatura que resiste (métrico) | &menos;196 a 121°C |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15260584
|
Tenak™
TE22400 |
Cubetas (25) |
74.65€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15270584
|
Tenak™
TE22405 |
Cubetas (81) |
76.10€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Para su uso en congeladores de nitrógeno líquido
- Incluye orificios de ventilación y drenaje
- Apilable
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Policarbonato | |
Almacenamiento criogénico | |
Congeladores de nitrógeno líquido | |
&menos;196 a 121°C |