Learn More
Nickel Electro™ Tapa en dos vertientes con bisagras de policarbonato
Maximice el área del baño con una tapa con bisagras que gotea la condensación hacia el baño. La tapa con bisagras de policarbonato Nickel Electro™ es transparente para permitir la visualización de las muestras.
Marca: Nickel Electro™ GL1-8
117.38 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ligero
- Semitransparente para la visualización de muestras
- Maximice el área de baño
Especificaciones
Baños de agua con y sin agitación de 8 y 10 l | |
Reducir la evaporación del agua, evitar la contaminación de muestras y del agua y ahorrar energía | |
Policarbonato |