Learn More
Bolle Protection™ Gafas de seguridad de policarbonato
Click to view available options
:
Color: Transparente
Descripción
- Protección superior
- Refuerzo de espuma extraíble
- Protección inferior
- Ventilación lateral
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN166 |
Revestimiento de lente | Anti-fog, Scratch-resistant |
Tinción de lente | Clear |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Clear |
Incluye | Cable ajustable |
N.° por paquete | 1 Ea. |
Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Black Nylon |