Learn More
HUBER Gradilla para tubos de ensayo de policarbonato
Gradilla para tubos de ensayo fabricada en policarbonato para 106A-E a 110A-E
Marca:  HUBER 6033
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10778863
  • 221.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
  • Fabricado en policarbonato
  • Para 106A-E a 110A-E
Especificaciones
Especificaciones
Para 106 A-E a 110 A-E
36 x 11 mm de diámetro
Policarbonato
25 mm