Learn More
Logistik™ Bata de laboratorio de polialgodón para mujer
La bata de laboratorio de polialgodón para mujer Logistik Unicorp™ es una bata de laboratorio cómoda y de diseño clásico adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
48.43€
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio |
---|---|
Sexo | Mujer |
Material | Mezcla de polialgodón |
Estilo de manguito | Ajustada con corchetes |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Tamaño del tórax (métrico) | Tamaño del tórax (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tórax (métrico) | Tamaño del tórax (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13162190
|
Logistik™
607V3WH128CM |
128 cm | 50.4 in. | N/A | |||||
Descripción
- Contorno ajustado suavemente para una comodidad óptima
- Incluye dos bolsillos inferiores tipo parche, un bolsillo en el pecho, corchetes ocultos en la parte delantera, puños con corchetes y tiene una longitud de 107 cm
- Sin marcado CE
Especificaciones
Bata de laboratorio | |
Mezcla de polialgodón | |
Reusable | |
3 |
Mujer | |
Ajustada con corchetes | |
No estéril | |
Bolsillos de parche inferiores, bolsillo de camisa, parte delantera y puños con corchetes |