Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Marca: Brady™ 076608
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas para impresora
Especificaciones
GlobalMark High Performance Polyester Tape | |
Azul claro | |
Thermal Transfer | |
Para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos difíciles | |
80 unidades Gardner | |
-40 °C | |
750/Paq. | |
De -40 °C a +100 °C | |
0,019 mm | |
100 ft. | |
1,125 in |
Acrílico, Permanente | |
Poliéster | |
Cinta de etiquetado de alto rendimiento | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
Paquete de 750 | |
-40°F to +212°F | |
0.003 in. | |
30.48 m x 28.58 mm | |
30 m | |
29 mm |
Título del producto
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento > Dimensiones (L x An): 30 m x 29 mm; azul claro
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido