Learn More
Macherey-Nagel™ Microset M de láminas de poliéster Polygram SIL G, Alox N, CEL 300/UV254 para TLC
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Descripción
Different TLC polyester sheets POLYGRAM in format 4x8 cm
Especificaciones
Especificaciones
Material | Láminas de poliéster Polygram SIL G, Alox N, CEL 300 |
Cantidad | 200/Paq. |
Tipo | Microset M para TLC |
Indicador fluorescente | UV254 |
Incluye | 2 cámaras de revelado; 2 x 50 capilares de vidrio 1μ L; 1 capuchón de goma para capilares de vidrio; 2 guías de localización; 1 probeta de medición de 10 ml; Vaso de precipitados de 1 ml 1 pulverizador de laboratorio de vidrio con pera de goma; 1 jeringa de plástico de 1 ml; 20 hojas de papel de filtro MN 713, 15 x 21 cm; 50 láminas de poliéster Polygram SIL G/UV254, Alox N/UV254, CEL 300 |
Dimensiones (L x An) | 4 x 8 cm |