Learn More
Masterflex™ Adaptador de tubo macho acodado de polietileno, pack de 100
Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
Marca: Masterflex™ 30626-98
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para aplicaciones de baja presión
- Resistentes a productos químicos.
- Disponibles en diversos tamaños
- Estos conectores dentados son económicos y conectan fácilmente las trayectorias de fluidos sin necesidad de herramientas
- Solo tiene que deslizar los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
Especificaciones
Conector de púa × conector NPT(macho) | |
1/4 pulg | |
34,03 mm (1-1/2 pulgadas) | |
3/8 pulg | |
1/4 in | |
Óxido de etileno | |
En forma de codo | |
Racor dentado |
No esterilizable en autoclave | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
100 conectores | |
3/8 pulg | |
3/8 pulg | |
34,03 mm (1-19/32 pulgadas) | |
Translúcido |