Learn More
Mutexil™ Delantal en relieve de polietileno
Marca: Mutexil™ 2000041
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Delantal en relieve | |
Azul | |
Para aplicaciones alimentarias | |
69 cm |
Polietileno | |
20μ | |
107 cm |