Learn More
BioClean™ Cubrezapatos SafeStep NSO
Los cubrezapatos BioClean SafeStep™ NSO desprenden pocas partículas y se procesan para garantizar su compatibilidad con la norma ISO Clase 5.Disponen de un revestimiento de elastómero para garantizar un buen agarre y durabilidad.
405.00€ - 412.00€
Especificaciones
Material Polietileno
Color Blanco
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015
Altura (métrico) 170 mm
Tipo de producto Cubrezapatos
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12952245
Ver documentos
BioClean™
NSO016
400 mm
412.00€
paquete de 400
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Añadir a la cesta
12962245
Ver documentos
BioClean™
NSO018
455 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Antideslizantes
  • Bajos niveles de desprendimiento de partículas
  • Duraderos
  • Revestimiento de elastómero
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno
ISO 9001:2015
Cubrezapatos
Blanco
170 mm