Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del conector acodado del adaptador de tubo de polietileno
25.65€ - 26.50€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
Tamaño de rosca | 1/4 NPT(M) |
Incluye | Conector acodado del adaptador de tubo; esterilización con ETO |
Tipo de producto | Racor dentado |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11745509
|
Masterflex™
30622-96 |
Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
26.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11759859
|
Masterflex™
30622-98 |
Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
25.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Polietileno | |
1/4 NPT(M) | |
Racor dentado |
10 Paq. | |
Conector acodado del adaptador de tubo; esterilización con ETO |